Merck
SYNP120025C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
25 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
別名:
Synthware P120025C, Solid phase peptide synthesis vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware P120025C
キャパシティ
25 mL
25 mL
ディスク外径
20 mm
フィッティング
GL 25
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)