Merck
Z412619
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC
別名:
Ultrasonic Homogenizer, Ultrasonic Mixer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Sonics & Materials VCX130-220V
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 20 kHz
  • デジタル電力計
  • フル機能のパルサー、オフの周期は1秒、オンの周期は1~10秒で調節可
  • 電子タイマー、1~10時間で調整可
  • 出力制御の調整可
  • 自動調整機能
150 μL~150 mLの中量のサンプルの処理に使用します。ユニットには圧電変換器とフットスイッチコネクターがあります。チタンプローブ(長さ138 mm、先端部の直径6 mm)、ツールキット、説明書が付属し、出荷時の状態で作動します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)