Key Documents
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0000910400
H × W × D
60 mm × 265 mm × 136 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)