Merck
Z404055
Sigma-Aldrich
IKA® VXR basic Vibrax® orbital shakers
optoelectronically controlled small shaker, 2200 rpm, 115 V
別名:
オービタルシェーカー, シェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
AC/DC入力
115 V AC
特徴
CSA approved
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 2819001
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-2200 rpm speed
H × W × D
130 mm × 157 mm × 247 mm
重量
6.1 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IKA® VRX basic Vibrax® Orbital Shakers
Optoelectronically controlled small shaker with a very wide speed range.
  • Suitable for continuous operation
  • New design and improved drive system
  • Circular shaking motions
  • Slow speeds are well maintained
  • Attachments are interchangeable
  • Excellent for slow shaking
  • Orbital diameter: 4.0 mm
  • Maximum shaking weight (with attachment): 2 kg
  • Speed range: 0 to 2,200 rpm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)