特徴
CE compliant
1 channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 789100-220V
L × W × H
9 in. × 6 in. × 5 in.
容量
0.01-60 mL
重量
4 1/2 lb
適合性
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズ100の注入ポンプは、正確性や簡便性と、使いやすさや例のない頑丈性などを持ち合わせています。230 VポンプはCE対応です。進化したマイクロプロセッサーによりコントロールされるシリンジポンプは、特に低く、パルスのない流速用にデザインされています。
簡単なセットアップ:
1.シリンジのサイズを選んでください。
2.分注する容量を入力してください。
3.流速を入力し、スタートボタンを押してください。
特長:
簡単なセットアップ:
1.シリンジのサイズを選んでください。
2.分注する容量を入力してください。
3.流速を入力し、スタートボタンを押してください。
特長:
- 10 mL~60 mLまでのどのサイズのシリンジにも対応。
- 自動容量コントロールと停止。
- 前回の設定値をメモリーに保存
- 分注容量の連続表示
- 簡単なメニューによるセットアップ:シリンジ直径(表示された表から選べます)、分注量および分注流速。
特徴および利点
- Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
- Automatic volume control and shutoff
- Last settings stored in memory
- Continuous dispense volume display
- Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z401366-1EA | 4061833297452 |