詳細
This light weight dispenser allows for continuous dispensing of solutions. Glass cylinder and plunger are protected from breakage by plastic housings. All parts which come in direct contact with the solution are autoclavable. Provides accuracy of ±1% and precision of <0.2%.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)