Merck
Z400742
Supelco
Chromatography funnel
volume 960 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NC.05
物質
polypropylene (Unbreakable)
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
960 mL
ステムL
70 mm
上部外径
168 mm
容量
960 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z400742-1EA4061826727652