Merck
Z637572
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
BRAND 147030
ステム外径 × L
14 mm × 90 mm
上部直径
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
その他情報
BR147030 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)