Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
物質
alumina
メーカー/製品名
Coorstek 60335
外径 × H
35 mm × 18 mm
キャパシティ
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4