詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z281999-1EA | 4061833309094 |
Z282049-1EA | 4061833309117 |