物質
alumina
メーカー/製品名
Coorstek 60382
外径 × H
100 mm × 59 mm
関連するカテゴリー
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z282081-1EA | 4061833578759 |