Merck
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
NACRES:
NB.35
物質
alumina
メーカー/製品名
Coorstek 60364
外径 × H
75 mm × 37 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)