物質
alumina
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 60383
乳棒長
110 mm
関連するカテゴリー
詳細
99.5% Alumina is an extremely hard (9 on Mohs scale), non-absorbent, wear-resistant material. Pestle shaped for easy handling. Order mortar separately.
Recommended for precise elemental analysis due to minimal sample contamination.
Contoured Mortar: Glazed except for inside grinding surface and outside bottom surface.
Recommended for precise elemental analysis due to minimal sample contamination.
Contoured Mortar: Glazed except for inside grinding surface and outside bottom surface.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)