物質
agate
D
13 mm
内径
50 mm
外径
65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面を研磨された天然めのう製。研究室サンプルや高純度粉末の調製用に優れています。めのう材料は、主にSiO2の組成を持った特別なケイ酸塩です。界面活性剤に耐性があります。熱耐久性は、最大350℃です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック