Merck
Z409065
めのう乳鉢および乳棒
Deep form, O.D. 75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
物質
agate
D
26 mm
内径
52 mm
外径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
表面を研磨された天然めのう製。研究室サンプルや高純度粉末の調製用に優れています。めのう材料は、主にSiO2の組成を持った特別なケイ酸塩です。界面活性剤に耐性があります。熱耐久性は、最大350℃です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z409065-1EA4061832333175