特徴
no. of atoms 116
no. of bonds 180
メーカー/製品名
HGS 1006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学研究の幅広いニ-ズに応えるように種々の多面体およびボンドが含まれています。スケ-ル: 1Å = 2.5 cm
Researcher organic setは、基本的な有機化合物、ポリマ-、ステロイドおよびシンプルな錯塩の組み立てに適しています。
Researcher inorganic setは、複雑な4配位、6配位、8配位錯化合物およびキレ-ト化合物の組み立てに適しています。岩塩、塩化セシウムなどのイオン性結晶の基礎構造は、部品を追加しなくても組み立てられます。
Crystal structure setは、無機化学および結晶学に加え無機高分子のほぼすべての基本的な結晶構造の組み立てを可能にします。
Researcher organic setは、基本的な有機化合物、ポリマ-、ステロイドおよびシンプルな錯塩の組み立てに適しています。
Researcher inorganic setは、複雑な4配位、6配位、8配位錯化合物およびキレ-ト化合物の組み立てに適しています。岩塩、塩化セシウムなどのイオン性結晶の基礎構造は、部品を追加しなくても組み立てられます。
Crystal structure setは、無機化学および結晶学に加え無機高分子のほぼすべての基本的な結晶構造の組み立てを可能にします。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z277789-1EA | 4061833578506 |