Merck
Z269743
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold plate stirrer
AC/DC input 115 V AC, Digital cold plate stirrer
別名:
Cold plate stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.22
物質
aluminum plate
包装
pack of 1 ea
利用可能性
not available in EU
plate size × W × L
× 5 mm × 5 in., no of position=10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この携帯型低温制御装置は、効率的なソリッドステート熱電モジュールを利用して+25~-20°Cに温度を制御します。独自のデュアル熱交換器は、ファンによる強制空冷または水道水によって冷却します。内径1/4インチのチューブで冷却水源に接続します。撹拌モデルは速度調節可能なマグネティックスターラーを内蔵しており、溶液を平衡に保ちます。反応動力学、再結晶化、コールドトラップ、氷点の測定、発熱反応の制御、蒸留用凝縮器、生物学的および血液試料の凍結、冷浴、または貯蔵容器に有用です。CE非準拠。
仕様:
  • -10°C(強制空冷)または-20°C(水道水による水冷)まで急冷、初期速度:130 BTU/時
  • 冷媒を循環させると-40°Cまで冷却
  • 2~3分で平衡化
  • 直径3インチ(7.5cm)のアルミニウム製天板は200 mLまでの溶液を処理
  • 18ゲージのアルミニウム製キャビネット、幅7インチ×奥行き5インチ×高さ5インチ
  • 重量=8ポンド
アナログモデルは、冷却を制御するための調整可能な電源を備えています。
デジタルモデルは、1°C刻みのデジタル設定点を持つダイヤルイン温度制御、自動サーミスター温度制御(サーミスターセンサーは以下で別にご注文ください)、および0.1°Cの確度で0.1°Cまで読み取り可能なデジタルメーターを備えています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC