Merck
Z176664
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold plate
AC/DC input 115 V AC, Analog cold plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
無菌性
non-sterile
利用可能性
not available in EU
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの携帯型低温制御機器は、効率に優れた半導体熱電モジュールを利用して+25~-20°Cで温度を制御します。独自の二重熱交換器は、ファンによる強制空気冷却または流水冷却を利用しています。 水源には、内径1/4インチ(6.35mm)のチューブで接続します。 撹拌モデルは、速度調節可能な磁気スターラーを内蔵して溶液を平衡に保ちます。速度論、再結晶、コールドトラップ、氷点測定、発熱反応制御、蒸留用凝縮器、生物学的試料と血液試料の凍結、コールドバス、または貯蔵チャンバーに有用です。CE非準拠。
仕様:
  • -10°C(強制空気)または-20°C(流水)まで急速冷却、初期速度は130 BTU/時
  • 冷媒を循環させると、-40°Cまで冷却可能です。
  • 2~3分で平衡に達します。
  • 直径3インチ(76mm)アルミニウム製天板では200 mLまでの溶液を取り扱います。
  • 18ゲージのアルミニウム製キャビネット、幅7インチ(178mm)×奥行き5インチ(127mm)×高さ5インチ(127mm)
  • 重量 = 8ポンド(3.6kg)
類似モデルは、調節可能な電源で冷却を制御します。
その他情報
The use of insulated, flat-bottom glassware and aluminum cooling blocks maximizes heat transfer rates from media to cold plate and are highly recommended for use with this equipment.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
Matthew W Hale et al.
Behavioural brain research, 359, 428-439 (2018-11-24)
Evidence suggests that affective disorders are associated with altered thermoregulation, and it has been hypothesized that therapeutic strategies targeting body-to-brain thermosensory systems may be effective for treating depression. Consistent with this hypothesis, a recent randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial