おすすめの製品
AC/DC入力
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
物質
steel
特徴
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 100 mL
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-550 °C temp. range
重量
1.5 lb
消費電力
140 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
経済的で信頼性の高い製品です。セラミック製の加熱するくぼみ(抵抗線は完全に埋め込まれています)、安全な操作のために接地された金属の外装を備え、磁性撹拌を可能にする低背型の形状をしており、最大550°Cで使用できます。エアーバスやサンドバスとしても使用できます。すべてのモデルに米国型プラグ(POWERMITE™熱コントローラーとの相互接続プラグとして使用)が一体化した三線電源コード(914mm)が付いています。50/60 Hz。
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)