Merck
Z265225
Supelco
TLC saturation pads
size 20 cm × 20 cm
別名:
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Analtech 8124
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
サイズ
20 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z265225-1PAK4061838553393