テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
外径 × H
6.5 cm × 10.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z243906-1EA | 4061833633427 |
Z243906-6EA | |
Z243906-6X1EA | 4061833633434 |