Merck
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
別名:
Synthware T216105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS60/12
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware T216105
外径 × H
65 mm × 105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)