Merck
Z278629
Sigma-Aldrich
Aldrich® TLC development chamber
Single slot chamber, L × O.D. 95.9 mm × 25.4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
L × 外径
95.9 mm × 25.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Novel horizontal chambers permit the rapid screening of column chromatography fractions. Designed for economy and use in student laboratories. Use with 25 × 70 mm flexible plastic or glass TLC plates that may be spotted with up to 10 fractions 7 mm apart along the long edge of the plate. Uses only 2 mL solvent with elution complete in about 45 sec (using 20% EtOAc/hexanes as eluant). Greater resolution may be achieved by extending elution time. Borosilicate glass.
Performance features:
Rapid analysis; highly efficient use of TLC plate; tube wall provides a straight base for even solvent flow; very little solvent required.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1