Merck
Z265233
Supelco
TLC saturation pads
size 10 cm × 20 cm
別名:
TLC developing chamber saturation pads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Analtech 8112
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
サイズ
10 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)