おすすめの製品
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z256307-1EA | 4061833293676 |