物質
blue Nylon
L
6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Self-locking, one-piece nylon construction. Excellent for securing rubber septa to bottles and flask joints, attachment of tubing to hose barbs or glassware, and for closing plastic bags or drum liners. Use with Wrap-it tie installing tool.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)