Merck
Z564850
Sigma-Aldrich
Wrap-it tie installing tool
Economy version
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)