Merck
Z231215
Sigma-Aldrich
Aldrich® 改良型昇華装置
capacity, ≤ 20 g starting material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
capacity≤ 20 g starting material
リザーバー外径
48 mm
関連するカテゴリー
詳細
ユニ-クなサンプルコレクションチャンバ-により、簡単に純物質の分離と取り出しができます。ストップコック付きの取り外し可能な真空インレットにより、サンプルを取り出す際の取り扱いが改善され、ガラス器具が壊れにくくなっています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Aldrich® modified sublimation head, for Z231215, w/o vacuum inlet
  • Aldrich® modified sublimation reservoir, for Z231215
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Z549479Stopcock Adapter, straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20SDS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z231215-1EA4061832131894