ジョイント
joint: ST/NS24/40
関連するカテゴリー
詳細
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z129593-1EA | 4061832109763 |