Merck
Z258709
Ace真空昇華装置
Complete apparatus, H × I.D. 200 mm × 60 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.76
メーカー/製品名
Ace Glass 802340
H × 内径
200 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Ace vacuum-sublimation apparatus features a greaseless O-ring sealed flange with a quick-release clamp. The top flange is ground flat, bottom mating flange has a groove for a CAPFE (fluororesin encapsulated silicone) O-ring. The complete apparatus includes an outer body, inner top, CAPFE O-ring, and quick-release clamp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)