Key Documents
SYND232440G
Synthware flask, round bottom, long neck
capacity 25 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware D232440G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D232440G
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with a special 25 mL long-neck flask for small volume efficiency.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)