おすすめの製品
ラベル
U
ジョイント
male Joints: ST/NS side arm14/20 (2)
male joint ST/NS top45/40
キャパシティ
75 mL
関連するカテゴリー
詳細
For transferring and packaging air-sensitive solid compounds under inert atmosphere.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z220590-1EA | 4061832131832 |