Merck
Z202622
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
male joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE needle valve and 11/2 in. (38 mm) drip tip.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3