Merck
Z167517
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling column
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20, L 150 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ラベル
O
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
L
150 mm
詳細
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive Glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)