詳細
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z218898-1EA | 4061832348971 |