Merck
Z183016
Supelco
Serum-finish V-Vials®
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
直径× H
20 mm × 46 mm
マウスO.D.
20 mm
容量
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルのみ。オートクレーブ処理可能なホウケイ酸USP 1型ガラス。11 mmのアルミニウムシールを使用しています。標準的なGCオートサンプラーに適合する0.1 mLサイズ。
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.