Merck
Z176338
Sigma-Aldrich
圧縮空気駆動式撹拌機
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
別名:
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.72
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MODEL G
利用可能性
not available in EU
パラメーター
50-1200 rpm
支持棒直径× L
9/16 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 防爆、防失速、オ-バ-ヒ-トなし
  • 排気マフラ
  • 1/4 インチNPTMアウトレット付きの真鍮ニ-ドルバルブで空気取り込みをコントロ-ルします
  • 標準的なクランプホルダ-とバ-ティカルロッドにマウント可能です
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)