Merck
TANKASMIN
Milli-Q
自動殺菌モジュール(ASM)
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
別名:
自動消毒モジュール(ASM)Elix®およびMilli-Q®システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
28 V
包装
pkg of 1 unit
H × W × D
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
適合性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細菌やその他の微生物の中には、貯蔵された純水中で発生し、水の純度を損なうものがあります。増殖させるとバイオフィルムが形成される可能性があります。バイオフィルムは、貯水タンクの内壁上で増殖している生物と死んだ生物とで構成される蓄積した有機物です。
自動消毒モジュール(ASM)は、細菌の少ない高品質の水を維持するのに役立ちます。ASMは、タンク内に内蔵されたUV光の殺菌特性を利用して、細菌の成長・増殖を防止します。自動UV曝露により細菌数が減少し、化学的消毒の必要性が大幅に排除または低減されます。
アプリケーション
自動消毒モジュール(ASM)を使用すれば、高品質な純水を最適に保存できます。
特徴および利点
ASMは柔軟性が高く、結果が保証されます
  • 254 nm UVランプは、殺菌効果が高いため選定されました
  • 事前にプログラムされた10分/日間隔の自動UV照明により効率が最適化されています
  • 重要なアプリケーション要件を満たす、プログラムおよび手動での追加のUV曝露
  • 1日あたり最大45分のUV曝露が可能であり、柔軟性が確保されています
  • UVランプ交換アラームを装備しており、メンテナンスが容易です
  • コンパクトな設計で、貯蔵タンク上部への設置が可能です
その他情報
使用方法:
  • 生物保持細菌
  • 作用機序:UV
  • 用途:生化学および製薬実験室
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:本品は、殺菌UVランプを照射した水を供給します。パッケージに含まれている「ユーザーマニュアル:自動消毒モジュール」の「ASMの設置」の章を参照してください。
  • 貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13