Merck
Z136158
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 15 L (15.4 qt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Bel-Art
H × 内径
13 in. × 11 in.
キャパシティ
15 L (15.4 qt)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z136158-1EA4061832256931