Merck
BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
別名:
容器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 72376
H
300 mm
容量
12 L
12000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR72376-1EA4061831859027