Merck
Z362891
Sigma-Aldrich
Nalgene® benchtop β waste container
capacity 2,000 mL
別名:
lab waste receptical, liquid waste holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26142300
NACRES:
NB.35
物質
acrylic
メーカー/製品名
Nalgene 6710-2000
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3/8 in. thick, encases waste bottle without obstructing access. Shield cap fits securely with bottle closure in place. Provided with wide-mouth polyethylene bottle suitable for aqueous solution. Disposal of organic solvents may require a different inner bottle.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)