詳細
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)