Merck
HVHP09050
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
別名:
デュラポア®メンブレンフィルター、0.45 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
75 % porosity
泡立ち点
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性のDurapore メンブレンは、ナイロン、ニトロセルロースまたはPTFEメンブレンよりもはるかにタンパク質結合量が少なくなっています。
特長&利点:
- 用途のニーズに適した数種類の孔径(親水性と疎水性の両方)が利用可能
- Durapore メンブレンフィルターはタンパク質結合量が非常に低いため、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率が最大となります
フィルターコード:HVHP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 空気浄化
  • ガス・溶媒ろ過
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany