Merck
WHA7404001
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z746231, シリンジフィルター, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® メンブレンフィルター、ナイロン, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
物質
Nylon membrane
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7404-001
Whatman Article No. 28420769 (US reference)
直径
13 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高品質なナイロンメンブレンは、水溶液およびほとんどの有機溶媒の濾過に適しています。このメンブレンは、広範な生物学的製剤での使用に適しており、他のメンブレンでは不適切または使用が困難な場合にも使用できます。
ナイロンメンブレンは親水性であり、水溶液を濾過する際に抽出される可能性のある湿潤剤を用いる必要がありません。柔軟性および耐久性が高く、引き裂き抵抗性で、135°Cでオートクレーブにかけられます。
用途
  • 水相および有機移動相の濾過
  • 真空脱気
  • 組織培養用培地、微生物培養用培地、バッファー、溶液の濾過
アプリケーション
  • Filtration of aqueous and organic mobile phases
  • Vacuum degassing
  • Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
特徴および利点
  • High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
  • Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)