Merck
WHA67920404
Whatman® Puradisc 4 シリンジフィルター
Puradisc 4 syringe filter, 0.45 μm, PVDF, 500/pk
別名:
Z672815, シリンジフィルター(ディスポーザブル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Whatman 6792-0404
Whatman Article No. 28420340 (US reference)
直径
4 mm
ろ過面積
0.2 cm2
容量
≤2 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
アプリケーション
  • Biomedical filtration
  • Sterilization filtration
  • HPLC sample preparation
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)