Merck
WHA2711T
Whatman® Polycap HD ヘビーデューティー被包性フィルター
Polycap HD 75, pore size 0.45-1.0 μm, Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
別名:
Z753424
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
特徴
Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
包装
pk of 5
メーカー/製品名
Whatman 2711T
Whatman Article No. 28418949 (US reference)
直径
75 mm
ポアサイズ
0.45-1.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Polycap HD(ヘビーデューティー用)は優れた技術に基づく製品で、優れた素材と製造法により、高い濾過効率、高純度の濾液が得られます。Polycap HDの性能特性は、粗濾過用フィルターと最終濾過に用いられる微多孔性メンブランフィルターとの中間に適合するため、製造プロセスの用途において利点が発揮されます。
特長と利点
  • フィルターメディア、サポートシステム、ハウジングとも100%ポリプロピレン製で、広範な溶液、pH、温度で使用可能
  • 濾過速度が速く、高い保持能
  • 121°Cで20分間、蒸気オートクレーブにより滅菌可能
  • ルアーロック部のベントの手動操作により、上流から空気を排出。ベントは注入またはサンプルポートとしても機能
  • 細孔径0.2、0.45、1.0、5.0、10 μmが使用可能、各種エンドフィッティングの構成が可能
用途:バッファー、空気およびガス浄化器具、化粧品およびパーソナルケア用品、食品および飲料品、一般的な精密濾過、インクおよび色素、水剤、写真乳剤および補給水、RO/UF/MFメンブランのプレ濾過、試薬、サンプル調製、半導体および磁気媒体、溶媒。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva