VT000532
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
A. brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
その他情報
- ATCC® 16404
- NCPF 2275
- DSM 1988
- IHEM 3766
- CIP 104396
Stain History
(A. niger) < IMI, 1970 < ATCC < Ringel, S.M.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
VT000532-PT-BULK:
VT000532-BULK:
VT000532-1VL:
VT000532-10EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。病原体と腐敗微生物を網羅する幅広い検査について詳しく見ていきましょう。