由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
vanilla
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W508454-1KG:4548173362083
W508454-SAMPLE:
W508454-25KG:4548173362090
W508454-VAR:
W508454-BULK:
W508454-100G:4548173362069
W508454-10KG:4548173362076
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W508454-100G | 4061835513697 |
W508454-1KG | 4061834323327 |
W508454-10KG | 4061833920244 |
W508454-25KG | 4061834406693 |
W508454-SAMPLE | 4061834357216 |