由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
蒸気圧
105 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CCSCC
InChI
1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W382501-100G:4548173980430
W382501-BULK:
W382501-SAMPLE:
W382501-4KG:
W382501-1KG:4548173980447
W382501-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W382501-100G | 4061838258137 |
W382501-1KG | 4061838183286 |
W382501-4KG | |
W382501-SAMPLE | 4061838193858 |