Merck
W376109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one solution
natural, 10 wt. % in ethanol, FG
別名:
Hazelnut Ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
3761
欧州評議会番号:
2085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.139
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
10 wt. % in ethanol
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coffee; green; hazelnut; earthy
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
詳細
5-methyl-2-hepten-4-one (Filbertone) is one of the key aroma components in hazelnuts . It has a sweet, nutty, and slightly roasted aroma characteristic of hazelnuts . In the food industry, filbertone is often used as a flavoring agent to simulate hazelnut flavor in various food products, including chocolate .
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W376109-100G-K:
W376109-SAMPLE-K:
W376109-25G-K:
W376109-VAR-K:
W376109-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)